Learn More
Gibco™ Mouse (ICR) Inactivated Embryonic Fibroblasts
Código de producto. 15217259 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15217259 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15217259 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A24903
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Fibroblastos embrionarios inactivados de ratón (ICR)
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) se utilizan como capa de alimentación al cultivar células madre embrionarias de ratón y humanas (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Están aislados de los embriones de ratón (cepa ICR). Las células se expanden e inactivan por irradiación γ y se criopreservan. Antes de la criopreservación, se prueba la viabilidad de las células (>80% de viabilidad después de la descongelación), se verifica la detención del crecimiento mediante la formación de placas de células inactivadas a baja densidad y el seguimiento de focos de crecimiento celular después de 14 días en cultivo. Además, se probó su capacidad para favorecer el crecimiento de células madre embrionarias de ratón (mESC), células madre embrionarias humanas (hESC) y la expresión de marcadores (Oct 4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Célula alimentadora, célula de fibroblastos
Culture Type Dependiente del alimentador
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
Tipo de producto Fibroblasto embrionario de ratón
Cantidad 1 mL