Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18673310 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18673310 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18673310 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059660
Especificaciones
Método de preparación Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression. Use in ELISA reported in scientific literature (PMID:35860280).
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Heart