Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Eye Tissue Lysate (Normal)
Código de producto. 18677865 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18677865 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18677865 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP246608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 21.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Lysate (Normal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mg
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Eye