Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18730844 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1mg
Código de producto.
18730844 1mg
1 options
Código de producto. 18730844 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 1 miligramos
    Ahorro 22.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, SDS-Page, Western Blot
Tissue Brain
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Total Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Mouse
Especie del huésped Mouse
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación