Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 488, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG1 Heavy Chain |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MARG1-2 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Rat IR27 IgG1 myeloma protein |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.25 mL |
| Mostrar más |