missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rat IgA Heavy Chain Secondary Antibody (MARA-1), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 30227511 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30227511 0.25 mL 0.25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30227511 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268392IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgA Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno IgA Heavy Chain
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MARA-1
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified IR1060 IgA rat myeloma protein
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.