Learn More
Mouse anti-Rabbit IgM (H+L) Secondary Antibody (NRBM) [Alexa Fluor™ Plus 594], R&D Systems™
Código de producto. 31955976 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31955976 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 31955976 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268467AFP594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon NRBM
Conjugado Alexa Fluor Plus 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rabbit IgM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus