Learn More
Mouse anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Código de producto. 18561884 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
18561884 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 18561884 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172764PECY55
Mouse Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE-Cyanine5.5
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was produced by repeated immunization with rabbit whole IgG molecule in mouse.
Método de purificación Multi-step
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG