missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Dot Blot |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?