Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18264613 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1mg
Código de producto.
18264613 1mg
1 options
Código de producto. 18264613 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059655
The Mouse Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Adipose
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Mouse Normal Tissue: Adipose
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Mouse
Especie del huésped Mouse
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Mouse Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación