Learn More
Gilson™ Repetman, pipeta de dispensación repetitiva motorizada
Código de producto. 10287322 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10287322 UE cada uno
1 options
Código de producto. 10287322 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F164501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones de dosificación rutinarias y repetitivas en una variedad de industrias científicas. La pipeta dispensadora repetitiva motorizada Gilson™ Repetman presenta una confiabilidad y un rendimiento superiores.
  • Diseño ergonómico
  • Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
  • Fuerza de activación extremadamente baja
  • Accionamiento motorizado
  • Manejo sencillo con una sola mano
  • Identificación automática del tamaño de la punta
  • Funcionamiento intuitivo controlado por menú  con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automática
  • Detección de velocidad de pipeteo real y ajuste automático del ritmo de dispensación
  • Funcionamiento ligero y sin fatiga
  • Pantalla LCD de gran tamaño
  • Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
  • Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar
  • Apagado automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Número de canales 1
Tipo Pipeta de repetición electrónica
Tipo de tapón UE
Cantidad 1 Unidad
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 40 °C
Tensión 230 V
Amperaje 500 mA
Frecuencia 50 Hz