Learn More
Mosapride citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16438398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438398 10 mg 10 miligramos
16424287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0189A
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33ClFN3O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 614.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.02
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation