Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato Mosapride
Código de producto. 16611832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16611832 1 g 1 g
16621832 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16611832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463200010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112885-42-4
Fórmula molecular C27H33ClFN3O10
Peso molecular (g/mol) 614.02
Número MDL MFCD01666680
Clave InChI HUZTYZBFZKRPFG-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; 4-amino-5-cloro-2-etoxi-N-({4-[(4-fluorofenil)metil]morfolin-2-il}metil)benzamida
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mosapride citrate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.02