Description
- Fabricado de forma duradera con acero inoxidable 304 electropulido.
- Enganche fácilmente las cubiertas planas del trapeador en la barra de perfil bajo y deslícelas con un movimiento suave.
- Se adhiere a SlimLine™ Cubos o utilizar como parte del Carro Modular, Slimline Carritos, o BucketBinder™ Sistemas de fregado
- Buena resistencia química a los desinfectantes.
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Herramienta para quitar la mopa |
| Material | Acero inoxidable (304), electropulido |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de trapeador con manos libres |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillos |
| Longitud (imperial) | 21 in |
| Longitud (métrico) | 58.42 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Rectangulares |
| Show More |