Learn More
Micronova™ Adaptador de fregona para entornos controlados
Código de producto. 13187626 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno, acero inoxidable (304)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13187626 Polipropileno, acero inoxidable (304) cada uno
1 options
Código de producto. 13187626 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDSLRTT14P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    252.72€ / paquete de 1
    Ahorro 13.28€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
El adaptador Micronova TankTool es un adaptador de bastidor de acero inoxidable con acción giratoria que fija la serie MZSM de recambios de mopa reemplazables. El bastidor curvado mantiene el contacto durante la limpieza de los depósitos. Disponible en co
Depósito interior par su uso con fundas Slimline SLSC y SLP, acero inoxidable/polietileno, compatible con Slimline y los sistemas de cubo Slim T
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adaptador de bastidor de acero inoxidable con acción giratoria que fija la serie MZSM de recambios de fregona reemplazables
Descripción Adaptador TankTool
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para uso en sala limpia
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008.
Material Polipropileno, acero inoxidable (304)