missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monomethyl auristatin E (MMAE) Antibody (PSH0-03), Novus Biologicals™

Código de producto. 30113777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30113777 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30113777 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP333124

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Monomethyl auristatin E (MMAE) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin E (MMAE) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Monomethyl auristatin E (MMAE)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon PSH0-03
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:10000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen 474645-27-7, Monomethyl auristatin E (GMP), vedotin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Monomethyl auristatin E (MMAE)-OVA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.