Learn More
Reactivo molibdovanádico, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11404709 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
11404709 100 mL 100 ML
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11404709 Supplier Reagecon Supplier No. 1056700
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • MOLYBDOVANADIC REAGENT
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, ammonium molybdate(VI), ammonium trioxovanadate