Learn More
Solución de molibdeno para ICP, 10 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
Código de producto. 12936344 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Envase:
Ampolla
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12936344 250 mL Ampolla 250 ml
12946344 100 mL Frasco 500 ml
12926344 100 mL - 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12936344 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 234 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 600-05-5
Fórmula molecular C3H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 231.87
Número MDL MFCD00004212
Clave InChI ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11746
Nombre IUPAC ácido 2,3-dibromopropanoico
SMILES OC(=O)C(Br)CBr
Especificaciones
Envase Ampolla
Nombres de analitos o componentes Mo
Concentración 10.00±0.02 g/L
Tipo Normas de espectrometría de masas
Elemento Mo
Solvent or Matrix HNO3/HF
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 10000 mg/l in HNO3 5% HF 4%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .