Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de elemento único de llama |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 500 mL |