Learn More
Sal Sódica de Molidustat, TRC
Código de producto. 30012698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012698 25 mg 25 miligramos
30009207 1 mg 1 miligramo
30007905 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM48745025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1375799-59-9
Fórmula molecular C13H13N8NaO2
Peso molecular (g/mol) 336.28
Sinónimo 1-[6-(4-Morpholinyl)-4-pyrimidinyl]-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-5-ol Sodium Salt
SMILES [Na]OC1C(N2C=CN=N2)=CNN1C3=CC(N4CCOCC4)=NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molidustat Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N8O2.Na/c22-13-10(20-2-1-16-18-20)8-17-21(13)12-7-11(14-9-15-12)19-3-5-23-6-4-19;/h1-2,7-9,22H,3-6H2;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1059
Porcentaje de pureza >95%