Learn More
Invitrogen™ Tali™ Cell Cycle Kit
Código de producto. 13483249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 ensayos
Tamaño de la unidad:
50 ensayos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13483249 50 ensayos 50 ensayos
1 options
Código de producto. 13483249 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10798
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
1 frasco
Determinación conveniente y precisa del porcentaje de células en cada fase del ciclo celular
El kit de ciclo celular Tali incluye un reactivo listo para usar que se puede utilizar con el citómetro basado en imágenes Tali. Este reactivo de adición única está compuesto por yoduro de propidio (PI), ARNasa A y Triton X-100.
El kit de ciclo celular Tali ofrece un flujo de trabajo sencillo:
  • El reactivo premezclado puede almacenarse a temperatura ambiente y usarse cuando sus células estén listas
  • Solo tiene que fijar las células, añadir el reactivo, incubar y visualizar
  • Los datos del ciclo celular se pueden analizar en el instrumento Tali o exportarse como un archivo .csv o .fcs para su análisis con varios software de modelado
Detección fluorescente de ADN celular como indicador de fase del ciclo celular
Análisis de células, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, replicación y reparación de ADN, rastreo general de células, adquisición de imágenes de citometría
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de ciclo celular
Tipo de célula Célula de mamífero
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citomómetro basado en imágenes de Tali™, citómetro basado en imágenes de Tali™
Contenido y almacenamiento 1 frasco, almacenar a temperatura ambiente.
Color Rojo
Células compatibles Células de mamíferos
Etiqueta o tinte Yoduro de propidio
Formato Frasco
Línea de productos Tali
Cantidad 50 ensayos