Learn More
Invitrogen™ SPQ (6-Methoxy-N-(3-Sulfopropyl)Quinolinium, Inner Salt)
Descripción
- Absorción/emisión máxima de aproximadamente 344/443 nm
- Detecta Cl- a través de supresión por colisión limitada por difusión
Detección de aniones, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Indicador de cloruro |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |