Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold
Código de producto. 15222826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15222826 2 mL 2 ml
11559306 5 x 2 mL 10 ml
11539306 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15222826 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P10144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    69.65€ / 2 ml
    Ahorro 6.85€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Alexa Fluor 647 Streptavidin, ProLong Gold Antifade, and Image-iT FX Signal Enhancer
El medio de montante líquido se aplica directamente a las muestras de células o tejidos etiquetadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
ProLong Gold Antifade is specifically designed to help protect fluorescent dyes (i.e. Alexa Fluor) from fading but is not recommended with fluorescent proteins (GFP, RFP, mCherry). It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop on the sample, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountant is a hard-setting liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. ProLong Gold delivers optimal protection without significantly quenching the initial fluorescence signal to protect fluorescent dyes from fading (photobleaching) during fluorescence microscopy experiments. It is a curing mounting media with a refractive index (RI) of 1.47 that allows longer-term storage of mounted samples. ProLong Gold Antifade Mountant is offered in a ready-to-use 2 mL dropper bottle, or 10 mL bottle and is stored at room temperature. Just apply a drop on the sample, add a coverslip, cure, and image.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es un medio de montaje líquido que se aplica directamente en muestras de células o tejido marcadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio. Está formulado sin tinción de ADN, con la tinción de ADN azul DAPI o con la tinción de ADN rojo oscuro SYTOX Deep Red. El medio de montaje ProLong contiene componentes químicos diseñados para evitar que los tintes fluorescentes se decoloren (fotodecoloración) durante experimentos de microscopía de fluorescencia y lo consigue sin mitigar la señal de fluorescencia inicial. Es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica cuasi perfecta (RI de 1,47) y permite el almacenamiento durante más tiempo de la muestra. Este medio está listo para su uso (no requiere almacenamiento a temperatura ambiente ni mezclas); solo tiene que aplicar una gota a la muestra, añadir un cubreobjetos, aplicar curado y obtener la imagen.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond. Obtenga más información sobre las diferencias principales entre los medios de montaje ProLong Gold y ProLong Diamond.
Atributos clave:
• Protege los tintes de la decoloración durante la adquisición de imágenes
• Líquido de curado listo para su uso para almacenamiento durante más tiempo
• Las muestras montadas son estables durante meses
• Mantiene la señal de fluorescencia (apenas se produce supresión)
• Ideal para colorantes Alexa Fluor
Para los medios de montaje con índice de refracción 1,52, optimizados para la adquisición de imágenes objetivo de inmersión en aceite, intente curar el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass o el medio de montaje antidecoloración suave SlowFade Glass sin curado.
El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold ya viene mezclado y listo para usarlo en un frasco cuentagotas o un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. La tinción DAPI se excita mediante iluminación UV a 360 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional DAPI. La tinción SYTOX Deep Red se excita con luz roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta con un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro.
Protección contra la fotodecoloración sin supresión
Muchos medios de montaje pueden destruir la intensidad de la señal de fluorescencia inicial hasta en un 80 %. Para crear la serie de medios de montaje Molecular Probes Gold, nuestros científicos desarrollaron una fórmula de aditivos químicos que minimizan la supresión de la señal inicial para la gama de colores y tintes más amplia.
Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
Aunque los medios de montaje basados en epoxi que se usan en nuestra serie FluoCells de células preparadas pueden ser estables durante años y ofrecer el máximo nivel de protección contra la decoloración, son complicados de utilizar al requerir una serie de pasos en disolventes orgánicos antes del montaje. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es la siguiente mejor opción para archivar muestras. Además, es la mejor opción para conservar la intensidad de la señal durante sesiones de obtención de imágenes prolongadas, como el barrido repetido durante la iluminación de barrido láser confocal. Es fácil de usar — solo tiene que secar al aire las muestras teñidas para eliminar el exceso de agua y realizar el montaje. Para visualizar la muestra inmediatamente, elija nuestro medio de montaje sin curado, el medio de montaje SlowFade Gold.
Logre una excelente equivalencia del índice de refracción sin resinas acrílicas
Para las modernas aplicaciones de obtención de imágenes de alta resolución, la equivalencia del índice de refracción es esencial. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold curará con una refracción de 1,47. Además, la propiedad de curado significa que puede evitar usar complicadas resinas acrílicas (como el esmalte de uñas), que pueden dañar o echar a perder modernos objetivos de microscopio si entran en contacto con ellos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 mL
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos ProLong
Tipo de reactivo Solución antidecoloración
Volumen (métrico) 2 mL
Descripción ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 2 mL