Learn More
Invitrogen™ Ovalbumin, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
Código de producto. 11569176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11569176 2 mg cada uno
1 options
Código de producto. 11569176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor O34784
Labeled with bright, photostable and pH-insensitive Alexa Fluor 647 dye
The far-red fluorescent Alexa Fluor 647 ovalbumin conjugate is a protein with a relatively low molecular weight (∽45,000 daltons).
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection, In Vivo Imaging
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 mg
Conjugado Alexa Fluor 647
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Tipo de etiqueta Alexa Fluor Dyes
Condiciones de envío Room Temperature
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Albumin Proteins
Línea de productos Alexa Fluor
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.