Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucuronide (FDGlcU)
Descripción
La di-β-D-glucurónido fluoresceína (FDGlcU) es incolora y no fluorescente hasta que se hidroliza al monoglucurónido y luego a la fluoresceína altamente fluorescente.
Ensayos de la beta-glucuronidasa (GUS), análisis celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicador
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Cantidad | 5 mg |
| Sustrato | Sustrato beta-glucuronidasa (GUS) |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Excitación/emisión | 490⁄514 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |