Learn More
Invitrogen™ Deoxyribonuclease I, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Descripción
The bright green fluorescent Alexa Fluor 488 DNase I selectively binds to G-actin (globular).
Cell Analysis, Cell Structure, Cytoskeleton
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Excitación/emisión | 495⁄519 |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 488 |
| Tipo de etiqueta | Alexa Fluor Dyes |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Localización subcelular | Actin, Cytoskeleton |
| Formulario | Lyophilized |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.