Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Código de producto. 11504267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mg
1 mg
20 x 50 μg
20 × 15 μg
20 × 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Tipo de colorante:
CellTracker Blue CMF2HC
CellTracker Green CMFDA
CellTracker Orange CMRA
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker™ Blue CMAC
CellTracker™ Blue CMHC
CellTracker™ Deep Red
CellTracker™ Red CMTPX
Colorantes BODIPY
ThiolTracker™ Violet
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
300 microgramos
5 miligramos
500 microgramos
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de colorante Tamaño de la unidad
11504267 20 × 50 μg CellTracker Orange CMRA 1000 microgramos
11564237 5 mg CellTracker™ Blue CMAC 5 miligramos
11574237 5 mg CellTracker™ Blue CMHC 5 miligramos
11584217 5 mg CellTracker Blue CMF2HC 5 miligramos
15352644 20 × 15 μg CellTracker™ Deep Red 300 microgramos
11570166 20 x 50 μg CellTracker Green CMFDA 1000 microgramos
10644013 1mg CellTracker Green CMFDA 1 miligramo
11554237 5 mg Colorantes BODIPY 5 miligramos
10082742 1 mg CellTracker Orange CMTMR 1 miligramo
11514267 20 × 50 μg CellTracker™ Red CMTPX 1000 microgramos
10724274 5 x 0,1 mg ThiolTracker™ Violet 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11504267 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C34551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.00€
    721.65€ / 1000 microgramos
    Ahorro 54.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Es un colorante fluorescente adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Después de cargar las células, el tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
  • Los espectros de excitación/emisión naranja (541/565 nm máximo) son óptimos para multiplexar con colorantes fluorescentes verdes y proteínas
  • Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
  • Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
  • Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
  • Diseñado para pasar libremente a través de las membranas celulares a las células, donde se transforma en un colorante fluorescente impermeable a las células
  • El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
  • Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis de células, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 548⁄576
Tipo de colorante CellTracker Orange CMRA
Cantidad 20 × 50 μg
Descripción CellTracker™ Orange CMRA Dye, 20 x 50 μg
Emisión 576 nm
Formulario Dry Powder
Línea de productos CellTracker
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Cytoplasm