Learn More
Invitrogen™ Reactivo CellROX™ Green para la detección de estrés oxidativo
Código de producto. 12648335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12648335 5 x 50 μL 250 microlitros
1 options
Código de producto. 12648335 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10444
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cinco viales de un solo uso que contienen suficiente cantidad de reactivo para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos.
Nueva sonda fluorogénica para medir el estrés oxidativo en células vivas
Este tinte penetra en la célula y no es fluorescente cuando se encuentra en estado reducido, pero presenta una fluorescencia fotoestable verde tras la oxidación por parte de especies reactivas de oxígeno (ROS), con unos niveles máximos de absorción/emisión de ∽ 485/520 nm. Este reactivo se puede fijar con formaldehído y su señal sobrevive al tratamiento con detergente, lo que permite multiplexarlo con otros anticuerpos y tintes compatibles. El reactivo CellROX Green es compatible con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, el cribado masivo de información (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o el cribado analítico masivo (HTS), además de con instrumentos de sobremesa como FLoid™, Tali™ y Attune™.
  • Es compatible con otros tintes de células vivas, anticuerpos y células que expresan la proteína fluorescente de color rojo (RFP).
  • Se suministra como una solución de dimetilsulfóxido (DMSO) estable y lista para su uso con un sencillo protocolo sin lavado compatible con los flujos de trabajo estándar de la microscopía de fluorescencia.
  • El estrés oxidativo se produce por un desequilibrio entre la producción de ROS y la capacidad de las células para eliminarlas.
  • Las ROS desempeñan un papel importante en la progresión de diversas enfermedades, incluida la inflamación, la aterosclerosis, el envejecimiento y los trastornos degenerativos relacionados con la edad.
  • Forma: Congelado
  • Clase de excitación: Visible
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de viabilidad y citotoxicidad para citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, el cribado masivo de información (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Formato Congelado
Cantidad 5 x 50 μL
Contenido y almacenamiento Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
Para utilizar con (equipo) Imaging, HCS, Cytometer
Concentración 2.5 mM stabilized solution in DMSO
Método de detección Live Cell Imaging
Excitation/Emission 485/520 nm
Indicator Oxidative stress
Línea de productos CellROX