Learn More
Invitrogen™ Reactivo CellROX™ Deep Red para la detección de estrés oxidativo
Código de producto. 12013765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12013765 250 μl paquete de 5
1 options
Código de producto. 12013765 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10422
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
5 x 50 μl, 2,5 mM de solución estabilizada en DMSO
Sonda optimizada para la detección de estrés oxidativo en las células
El reactivo rojo oscuro CellROX™ es una nueva sonda fluorogénica para medir el estrés oxidativo en análisis de imágenes de células fijas y vivas. Tiene unos niveles máximos de absorción/emisión de ∼644/665 nm. Este colorante que penetra en la célula no es fluorescente cuando se encuentra en estado reducido, pero presenta una fluorescencia brillante tras la oxidación por parte de especies reactivas de oxígeno (ROS).
Características del reactivo CellROX™ Deep Red:
• Sonda optimizada para detección del estrés oxidativo de las células
• Protocolo sencillo que se puede utilizar con proteína verde fluorescente (GFP) y otros colorantes de células vivas
• Compatible tanto con la adquisición de imágenes de fluorescencia de células vivas como con los métodos de fijación basados en formaldehído
Detalles del sustrato
El reactivo CellROX™ Deep Red es un nuevo colorante que penetra en la célula con unos niveles máximos de absorción/emisión de ∼644/665 nm. El reactivo CellROX™ Deep Red no es fluorescente cuando se encuentra en estado reducido y presenta fluorescencia tras la oxidación por especies reactivas de oxígeno. Tiene un nivel de emisión máxima ∼665 nm que se mide con la captura de imágenes fluorescentes, captura de imágenes de alto contenido, lectores de placas fluorescentes o citometría de flujo.
Detección del estrés oxidativo con reactivo CellROX™ Deep Red
El estrés oxidativo es el resultado de un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la capacidad de las células para eliminarlas. Las ROS juegan un papel importante en la progresión de varias enfermedades, incluida la inflamación, la aterosclerosis, el envejecimiento y los trastornos degenerativos relacionados con la edad. El reactivo CellROX™ Deep Red detecta el estrés oxidativo en células, ya que reacciona con las ROS para convertirse en brillante fluorescente.
Protocolo sencillo y sólido
El protocolo para utilizar este reactivo es sencillo y la señal del reactivo fluorescente rojo oscuro brillante es compatible con la proteína verde fluorescente (GFP) y otros colorantes de células vivas. Por tanto, resulta útil en ensayos multiplex de fluorescencia para medir una serie de fenómenos celulares, incluidos los parámetros relacionados con la citotoxicidad y la muerte celular (consulte la figura 4 a continuación). Además, a diferencia de la mayoría de sensores de ROS, como el diacetato de 2',7'-diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA), la señal del reactivo rojo oscuro CellROX™ se conserva después de la fijación con formaldehído. Esto ofrece flexibilidad para los ensayos y un flujo de trabajo mejorado en comparación con los colorantes clásicos para la detección de ROS.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo lejano
Formato Líquido
Cantidad 250 μl
Contenido y almacenamiento Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
Para utilizar con (equipo) Imaging, HCS, Cytometer
Concentración 2.5 mM stabilized solution in DMSO
Método de detección Live Cell Imaging
Excitation/Emission 644/665 nm
Indicator Oxidative stress
Línea de productos CellROX