Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 493/503 (4,4-difluoro-1,3,5,7,8-pentametil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno)
Código de producto. 11540326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540326 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11540326 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D3922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    372.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 37.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estructura no polar
Gracias a su estructura no polar, fluorescencia y absorción de longitud de onda larga, BODIPY™ 493/503 se puede utilizar como tinción para lípidos naturales y como marcador de aceites y otros lípidos no polares.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos BODIPY
Tipo de etiqueta Tintes BODIPY
Fórmula molecular C14H17BF2N2
Forma física Sólido
Tipo de producto Ácido graso
Excitación/emisión 493/504 nm