Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de colesterol Amplex™ Red
Código de producto. 10236962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10236962 500 ensayos cada uno
1 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 10236962 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A12216
Edge
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Includes
Reactivo Amplex Red, DMSO, peroxidasa de rábano, peróxido de hidrógeno, colesterol esterasa, colesterol oxidasa, estándar de referencia de colesterol, estándar de referencia de fluorescencia de resorufina, tampón de reacción 5X
Detecta ésteres libres de colesterol y de colesterilo
Diseñado para una mínima interferencia de autofluorescencia, el kit de ensayo para colesterol Amplex Red constituye un método fluorimétrico sensible, rápido y sencillo para detectar concentraciones muy bajas de colesterol mediante un lector de microplacas de fluorescencia o fluorímetro.
  • Detecta desde tan solo 200 nm (80 ng/ml) de colesterol
  • Ayuda a medir con precisión el contenido de colesterol de 0,01 μl de suero humano
  • Detecta ésteres libres de colesterol y de colesterilo
  • Permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
  • Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
  • También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Medición del colesterol rápida y sencilla
  • Ensayo rápido y sencillo que solo requiere una incubación de 30 minutos tras la adición de reactivos sin pasos de separación.
  • El volumen de ensayo de 100 μl está diseñado para placas de 96 pocillos
  • La fluorescencia se puede medir con un lector de microplacas o un fluorímetro
  • Como el ensayo es continuo, una vez que se añade el reactivo Amplex Red, se pueden realizar varias mediciones en un punto de tiempo
  • Kit completo con todos los reactivos necesarios, excepto agua desionizada
Ayuda a detectar con precisión concentraciones muy bajas de colesterol
  • Utiliza reactivos acoplados con enzimas para producir resorufina altamente fluorescente para la cuantificación
  • La resorufina se produce por la reacción del reactivo Amplex Red con H2O2 producido a partir de la oxidación catalizada de oxidasa de colesterol
  • Gran proporción del colesterol en la sangre está en forma de ésteres de colesterilo y de ahí que el colesterol esterasa se utilice para producir colesterol libre a partir de ésteres de colesterol
  • Realizar el ensayo en presencia y ausencia de colesterol esterasa permite en potencia determinar las fracciones de colesterol presentes en cada forma
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Invitrogen Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos 3 horas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de colesterol
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Kit de ensayo de colesterol Red
Tipo de colorante Amplex™ Red
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos Amplex
Cantidad 500 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente