Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Alexa Fluor™ 555 conjugate
Código de producto. 11568936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11568936 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11568936 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A34786
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suited for applications that require well-defined molecular weight tracers
This albumin from bovine serum (BSA), Alexa Fluor 555 conjugate is a bright and photostable conjugate. Can be used for applications that include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Conjugado Alexa Fluor 555
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Tipo de etiqueta Alexa Fluor Dyes
Condiciones de envío Room Temperature
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Albumin Proteins
Línea de productos Alexa Fluor
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.