Learn More
Honeywell™ Mascarilla de copa moldeada 5321 XL-FFP3 NR D con válvula y sello facial completo
Código de producto. 12621455
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: XL
Código de producto.
12621455 Tamaño: XL
1 options
Código de producto. 12621455 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1005126
Cantidad Precio
1 41.99€ / paquete de 5
10 37.50€ / paquete de 5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mascarilla de forma rígida con cierre en punta ultrasuave para una mayor comodidad y ajuste y válvula de exhalación blindada para una protección mejorada.
  • Forma rígida: La forma se mantiene incluso en entornos de carga húmedos y pesados.
  • Cierre en punta hipoalergénico ultrasuave Willtech™ con propiedades de absorción y un película de sellado ajustada para una comodidad excepcional y un ajuste perfecto.
  • Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección.
  • Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente.
  • Válvula de exhalación blindada con un diseño exclusivo (sistema de apertura y cierre de mariposa) para mejorar la protección, la comodidad y la reducción de la fatiga.
  • Cintas anchas combinadas con pasadores, soldadas fuera de la zona de filtrado, para ajustar la máscara de forma fácil y eficaz.
  • Ajuste perfecto sin riesgo de fugas gracias al grapado.
  • El respirador ligero (28 g) reduce la fatiga.
  • Sin látex, sin silicona, sin PVC.
  • Prueba de Dolomita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC EPI:3, QA:ISO 9001/2000, Declaración CE, EN 149:2001+A1:2009
Desechables Sí
Tipo de producto Forma rígida
Tamaño XL
Con válvula de exhalación Sí
Para utilizar con (aplicación) Industria, agricultura, automoción, construcción, química, alimentación, industrial, hierro/acero, laboratorio, minería, petroquímica, textil, industrias madereras
Incluye Válvula, correas anchas, fijaciones, sello facial completo
Sin látex Sí
Cantidad 5/caja, 50/paq.