Learn More
Honeywell™ Mascarilla de copa moldeada 5211XL-FFP2 NR D con válvula y sello facial completo
Descripción
- Forma rígida: La forma se mantiene incluso en entornos de carga húmedos y pesados.
- Hipoalergénico ultra suave Willtech™ Junta de brida con propiedades de absorción y película de sellado hermético para una comodidad excepcional y un ajuste perfecto.
- Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección.
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente.
- Válvula de exhalación blindada de alto rendimiento con un diseño exclusivo (sistema de apertura y cierre de mariposa) para mejorar la protección, la comodidad y la reducción de la fatiga.
- Cordones ajustables para ajustar la mascarilla de forma fácil y eficaz
- El respirador ligero (26 g) reduce la fatiga.
- Sin látex, sin silicona, sin PVC
- Probada con dolomita.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC EPI:3, QA:ISO 9001/2000, Declaración CE, EN 149:2001+A1:2009 |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Forma rígida |
| Tamaño | XL |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, automoción, construcción, alimentación, hierro/acero, minería, textiles, industrias madereras |
| Incluye | Válvula, correas ajustables, sello facial completo |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | 5/caja, 50/paq. |