Learn More
Mofegiline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499657 5 mg 5 miligramos
16497118 10 mg 10 miligramos
16453157 50 mg 50 miligramos
16417146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16677A
MedChemExpress Mofegiline hydrochloride (MDL72974A) is a potent and selective enzyme-activated irreversible inhibitor of MAO-B; shows marked selectivity for the B form (IC50 = 680 and 3.6 nM for MAO-A and MAO-B).
Mofegiline hydrochloride (MDL72974A) is a potent and selective enzyme-activated irreversible inhibitor of MAO-B
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mofegiline hydrochloride
CAS 120635-25-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14ClF2N
Cantidad 5 mg
Sinónimo MDL72974A
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (470.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (106.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(CC/C(CN)=C(F)/[H])C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 233.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation