Learn More
Plas Labs™ Guantera modelo 818 Basic
Descripción
Includes
Guantes ambidiestros de hypalon blancos
Cajas de guantes compactas, portátiles y ligeras para aislar estudios de investigación sensibles de un entorno exterior hostil.
- Ópticamente transparente, parte superior de acríclico de una pieza
- Esquinas arqueadas y fáciles de limpiar sin manchas oscuras ocultas
- Sistema de juntas de neopreno celulares cerradas de doble capa
- Los guantes ambidiestros Hypalon™ blancos proporcionan una resistencia química y UV superior; juntas tóricas de acero inoxidable para guantes
- Indicador de vacío ajustable en la cámara de transferencia
- Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para purga
- Bandeja de nivelación blanca para transferir líquidos a través de la cámara de transferencia
- Todas las abrazaderas son totalmente ajustables para compensar el desgaste
- Cámara de transferencia transparente, 30,48 L. x 27,94 cm de D.I. (12 L. x 11 pulg)
11-389
- Fondo blanco brillante moldeado a juego
- Modelo multiestación
- Dos juegos de puertos para guantes
Certifications
La tira eléctrica de salida múltiple incluida está incluida en la lista UL, cuenta con la aprobación de CA y es de grado hospitalario.
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de guantes |
| Certificaciones/conformidad | UL, CA |
| Fondo (imperial) | 35 in |
| Fondo interior (imperial) | 28 in |
| Fondo (métrico) | 89 cm |
| Fondo interior (métrico) | 71 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de aislamiento de laboratorio generales en productos farmacéuticos, biotecnología, ciencia animal, gestión de residuos, investigación industrial/contratada, instalaciones de salas limpias, montaje de componentes microelectrónicos, laboratorios de química y soldadura por plasma |
| Altura (imperial) | 38 in |
| Altura (imperial) interior | 31 in |
| Altura (métrico) | 97 cm |
| Mostrar más |