missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOCS3 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30512457 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338419JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MOCS3 Polyclonal antibody specifically detects MOCS3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MOCS3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adenylyltransferase and sulfurtransferase MOCS3, dJ914P20.3, molybdenum cofactor synthesis 3, Molybdenum cofactor synthesis protein 3, Molybdopterin synthase sulfurylase, MPT synthase sulfurylase, UBA4, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog, UBA4MGC9252, ubiquitin-like modifier activating enzyme 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 271-460 of human MOCS3 (NP_055299.1).,, Sequence:, YSGSLLLFDALRGHFRSIRLRSRRLDCAACGERPTVTDLLDYEAFCGSSATDKCRSLQLLSPEERVSVTDYKRLLDSGAFHLLLDVRPQVEVDICRLPHALHIPLKHLERRDAESLKLLKEAIWEEKQGTQEGAAVPIYVICKLGNDSQKAVKILQSLSAAQELDPLTVRDVVGGLMAWAAKIDGTFPQY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27304
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.