Learn More
Eppendorf™ Mesas móviles
Código de producto. 16513661 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Versión alta
Versión baja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16513661 Versión alta cada uno
16503661 Versión baja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16513661 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5921000012
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Mesas móviles Eppendorf™ ideales para la sustitución ergonómica de centrífugas de suelo
  • Cabe en cualquier espacio vacío
  • Disponible en dos opciones de altura diferentes
  • Ideal para sustituir centrífugas de suelo
  • Lista para usar - no requiere montaje
  • Dimensiones (An. x Pr. x Al.): aprox. 75 x 70 x 58,5 cm
  • Para su uso con las centrífugas 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R y 5920 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R
Longitud (métrico) 70 cm
Altura (métrico) 60 cm
Anchura (métrico) 75 cm
Incluye Ruedas y frenos de transporte de alta resistencia
Tipo de producto Versión alta