Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con bastidor de 3 lados
Código de producto. 15997191
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
24 x 36 x 34 pulg
24 x 48 x 34 pulg
24 x 60 x 34 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
15997191 24 x 36 x 34 pulg cada uno
15917201 24 x 48 x 34 pulg cada uno
15937201 24 x 60 x 34 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15997191 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MWTS2436US
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Maximice cada espacio con las mesas de trabajo Metro™ Mobile Space Saver con bastidor en 3 lados. Fabricadas con componentes de acero inoxidable duraderos para soportar las aplicaciones y entornos más exigentes. Se monta fácilmente en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales.
  • Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
  • El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
  • La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 272,15 kg (600 lb)
  • Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
  • Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
  • El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
  • Utiliza ruedas de polímero resistentes a la corrosión de 12,7 cm (5 in).
Garantía
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Color Plata
Fondo (imperial) 24 in
Dimensiones (Pr x An x Al) 24 x 36 x 34 pulg
Altura (imperial) 34 in
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 272 kg
Peso (imperial) 65 lb
Anchura (imperial) 36 in
Material Acero inoxidable (304)