Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Escritorios y mesas
- Mesas y bancos de laboratorio
- Köttermann Banco individual móvil
Köttermann Banco individual móvil
Código de producto. 17392229
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Estilo de parte superior:
Encimera de melamina TopResist
Trespa Encimera TopLab PLUS
Tamaño de la unidad:
cada uno
22 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 17392229 | 750 x 1200 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17392199 | 600 x 900 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17322229 | 600 x 900 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17322209 | 600 x 900 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17352229 | 600 x 900 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17302209 | 600 x 1200 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17332229 | 600 x 1200 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17362229 | 600 x 1200 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17312209 | 600 x 1500 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17342229 | 600 x 1500 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17332209 | 600 x 1500 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17372229 | 600 x 1500 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17342209 | 750 x 900 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17382229 | 750 x 900 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17372209 | 750 x 900 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17312239 | 750 x 900 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17352209 | 750 x 1200 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17382209 | 750 x 1200 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17362209 | 750 x 1500 x 750 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17302239 | 750 x 1500 x 750 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
| 17392209 | 750 x 1500 x 900 mm | Encimera de melamina TopResist | cada uno |
| 17322239 | 750 x 1500 x 900 mm | Trespa Encimera TopLab PLUS | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17392229
Supplier
Köttermann
Supplier No.
50500172
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Disponible con altura para trabajar sentado y de pie
- Incluye ruedas para mayor movilidad
Specifications
Specifications
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 1200 x 750 mm |
| N.º de estantes | 1 |
| Estilo de parte superior | Trespa Encimera TopLab PLUS |