Learn More
Köttermann Armario móvil con dos puertas
Código de producto. 17382109
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de cajones:
1
2
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de cajones Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17382109 2 516 x 1200 x 740 mm cada uno
17312129 Ninguno 516 x 900 x 590 mm cada uno
17332129 1 516 x 900 x 740 mm cada uno
17342129 2 516 x 900 x 740 mm cada uno
17352109 Ninguno 516 x 1200 x 590 mm cada uno
17372109 1 516 x 1200 x 740 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17382109 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 31500104
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario móvil con dos puertas ofrece un espacio de almacenamiento versátil con dos puertas para proteger los elementos almacenados.
  • Espacio de almacenamiento versátil
  • Móvil con ruedas bloqueables
  • Dispone de dos puertas para proteger los elementos almacenados
  • Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de cabina móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 1200 x 740 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Con revestimiento de epoxi
Material del bastidor Acero
Lado abisagrado Izquierda y derecha
N.º de puertas 2
N.º de cajones 2
N.º de estantes Ninguno
Garantía Ninguno
Tipo de rueda Plástico con frenos
Con ruedas giratorias Sí
Material Acero