Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta con cerradura
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de una puerta con mecanismo de bloqueo para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de cabina | móvil |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 516 x 450 x 590 mm |
| Tipo de puerta | Con bisagras |
| Acabado | Con revestimiento de epoxi |
| Material del bastidor | Acero |
| Lado abisagrado | Derecha |
| Mecanismo de bloqueo | Sí |
| N.º de puertas | 1 |
| N.º de cajones | Ninguno |
| Mostrar más |