Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta con cerradura
Código de producto. 17332109
Change view
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
N.º de cajones:
1
Ninguno
N.º de estantes:
1
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lado abisagrado N.º de cajones N.º de estantes Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
17332109 Derecha 1 Ninguno 516 x 600 x 740 mm cada uno
17332119 Derecha Ninguno Ninguno 516 x 450 x 590 mm cada uno
17372119 Derecha Ninguno 1 516 x 450 x 740 mm cada uno
17392119 Derecha 1 Ninguno 516 x 450 x 740 mm cada uno
17382099 Derecha Ninguno Ninguno 516 x 600 x 590 mm cada uno
17322109 Derecha Ninguno 1 516 x 600 x 740 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17332109 Proveedor Köttermann N.º de proveedor 31500074
Este armario móvil con una puerta con cerradura ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
  • Espacio de almacenamiento versátil
  • Móvil con ruedas bloqueables
  • Dispone de una puerta con mecanismo de bloqueo para proteger los elementos almacenados
  • Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de cabina móvil
Dimensiones (Pr x An x Al) 516 x 600 x 740 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Con revestimiento de epoxi
Material del bastidor Acero
Lado abisagrado Derecha
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 1
N.º de cajones 1
N.º de estantes Ninguno
Garantía Ninguno
Tipo de rueda Plástico con frenos
Con ruedas giratorias Sí
Material Acero