Learn More
MNX1/HLXB9 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18610126 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610126 50 μg 50 microlitros
18694945 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18610126 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29943450ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MNX1/HLXB9 Polyclonal specifically detects MNX1/HLXB9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MNX1/HLXB9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen HB9, HLXB9motor neuron and pancreas homeobox protein 1, homeobox HB9, HOXHB9Homeobox protein HB9, motor neuron and pancreas homeobox 1, SCRA1homeo box HB9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human MNX1/HLXB9
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3110
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG