missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-8 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30614060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30614060 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30614060 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3245L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

MMP-8 Polyclonal antibody specifically detects MMP-8 in Mouse,Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-8
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLG1HNC, EC 3.4.24, EC 3.4.24.34, matrix metallopeptidase 8 (neutrophil collagenase), matrix metalloproteinase 8 (neutrophil collagenase), Matrix metalloproteinase-8, MMP-8, neutrophil collagenase, PMNL collagenase, PMNL-CL
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat MMP-8, Leu21-Pro466, Accession # O88766
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4317
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.