missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-13 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18087613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18087613 0.025 mg 25 microgramos
18766653 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18087613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP145723SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

MMP-13 Polyclonal specifically detects MMP-13 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.2), 5 mM EDTA, 0.5% BSA, 30% Glycerol with 0.03% Proclin 300
N.º de referencia del gen P23097
Alias de gen CLG 3, CLG3EC 3.4.24, collagenase 3, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.22, EC 3.4.24.24, EC 3.4.24.35, EC 3.4.24.65, EC 3.4.24.7, MANDP1, matrix metallopeptidase 13 (collagenase 3), matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3), Matrix metalloproteinase-13, MMP-13
Símbolos de los genes MMP13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide surrounding amino acid 454 of rat MMP-13.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4322
Especificidad de la prueba The antibody recognizes the proenzyme (∼60 kDa) and the cleaved fragments (34 kDa and 48 kDa) of MMP-13.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.