Learn More
MM-102 TFA, MedChemExpress
Código de producto. 16481267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481267 50 mg 50 miligramos
16467757 5 mg 5 miligramos
16430156 2 mg 2 miligramos
16405038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12220A
MedChemExpress MM-102 TFA (HMTase Inhibitor IX TFA) is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor, achieves IC50 = 2.4 nM with an estimated Ki 200 times more potent than the ARA peptide.
MM-102 TFA (HMTase Inhibitor IX TFA) is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor, achieves IC50 = 2.4 nM with an estimated Ki 200 times more potent than the ARA peptide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MM-102 TFA
CAS 1883545-52-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H50F5N7O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo HMTase Inhibitor IX TFA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.58 mM)
SMILES O=C(C1(NC([C@@H](NC(C(NC(C(C)C)=O)(CC)CC)=O)CCCNC(N)=N)=O)CCCC1)NC(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3.FC(F)(F)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 783.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 783.83
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death