missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MLL5 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30757441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30757441 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30757441 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347086MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MLL5 Polyclonal antibody specifically detects MLL5 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLL5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.43, FLJ10078, HDCMC04P, histone-lysine N-methyltransferase MLL5, KMT2EFLJ14026, Lysine N-methyltransferase 2E, MGC70452, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 5 (trithorax homolog, Drosophila), Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 5(trithorax homolog, Drosophila). (Uniprot# Q8IZD2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55904
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.