Learn More
Sartorius Micropipeta mecánica monocanal mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10733193 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 mL
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incrementos:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
10μL
20 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Exactitud:
0,5%, 0,6%, 2 %
0,6 %, 0,6%, 1 %
0,6 %, 0,8%, 2 %
0,6 %, 1,2%, 3 %
0,8 %, 1 %, 2 %
0,9%, 1,2%, 4 %
1,3%, 2,4%, 1 %
1 %, 1,5 %, 2,5 %
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Color Exactitud unitSize
10733193 De 100 to 1000 μl 1μL Azul 0,6 %, 0,6%, 1 % 1 PCS
10694643 De 0,1 to 3 μl 0,002 μl Gris 1,3%, 2,4%, 1 % 1 PCS
10723003 De 10 to 100 μl 0,1 μl Amarillo 0,8 %, 1 %, 2 % 1 PCS
10512222 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Gris 1 %, 1,5 %, 2,5 % 1 PCS
10326662 De 2 to 20 μl 0,02 μl Amarillo 0,9%, 1,2%, 4 % 1 PCS
10477182 De 500 to 5000 μl 10μL Verde 0,5%, 0,6%, 2 % 1 PCS
10467182 De 20 to 200 μl 0,2 μl Amarillo 0,6 %, 0,8%, 2 % 1 PCS
10594345 De 1 a 10 mL 20 μl Rojo 0,6 %, 1,2%, 3 % 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10733193 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 725070
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. Sartorius mLINE™ El pipeteador mecánico monocanal es la opción más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan pipeteo manual repetitivo. Los modelos cubren todo el rango de volumen de 0,1 μ 1 a 10 ml.
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
  • Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
  • Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
  • Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
  • El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Alta resistencia química y resistencia UV
Ligero, cómodo y fácil de usar
  • Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
  • Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
  • Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
  • Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
La mejor compatibilidad se consigue al utilizar Sartorius Optifit o SafetySpace Puntas de filtro.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,6 %, 0,6%, 1 %
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Optifit consejos; SafetySpace Puntas de filtro
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos mLINE
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 1μL
Precisión Desde 0,40 hasta 0,20
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años