Learn More
ML216, MedChemExpress
Descripción
ML216 (CID-49852229) is a potent, selective and cell permeable inhibitor of the DNA unwinding activity of BLM helicase with IC50s of 2.98 μM and 0.97 μM for BLMfull-length and BLM636-1298, respectively. ML216 inhibits ssDNA-dependent ATPase activity of BLM with a Ki of 1.76 μM. Antitumor avtivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML216 |
| CAS | 1430213-30-1 |
| Color | Deep Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H9F4N5OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CID-49852229 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (52.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=NN=C(S2)C3=CC=NC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 383.32 |
| Mostrar más |